4-Bromo-2-fluorobenzoate de méthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4-bromo-2-fluorobenzoate
PC200410-100G
APOSPC200410-100GEA 97.3 EUR InStock
APOSPC200410-100G
4-Bromo-2-fluorobenzoate de méthyle
4-Bromo-2-fluorobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,04 g/mol
Point de fusion: 60…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203731
Numéro CAS: 179232-29-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité