4-Fluoro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200541-1G PC200541-100MG PC200541-250MG PC200541-500MG PC200541-2.5G PC200541-5G
APOSPC200541-1GEA 180 EUR InStock
APOSPC200541-1G APOSPC200541-100MG APOSPC200541-250MG APOSPC200541-500MG APOSPC200541-2.5G APOSPC200541-5G
4-Fluoro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol
4-Fluoro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol
Formule: C₉H₇FN₂O
MW: 178,17 g/mol
Point de fusion: 133…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00104658
Numéro CAS: 288401-64-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité