4-Bromo-2,6-difluoroaniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2006-100G PC2006-25G
APOSPC2006-100GEA 55.1 EUR InStock
APOSPC2006-100G APOSPC2006-25G
4-Bromo-2,6-difluoroaniline 97%
4-Bromo-2,6-difluoroaniline
Formule: C₆H₄BrF₂N
MW: 208,01 g/mol
Point de fusion: 63…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013389
Numéro CAS: 67567-26-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité