2-Amino-5-fluorobenzothiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200600-1G PC200600-5G
APOSPC200600-1GEA 72.7 EUR InStock
APOSPC200600-1G APOSPC200600-5G
2-Amino-5-fluorobenzothiazole
2-Amino-5-fluorobenzothiazole
Formule: C₇H₅FN₂S
MW: 168,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664560
Numéro CAS: 20358-07-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité