4-Chloro-7-fluoro-2-méthylquinoleine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC200601-1G PC200601-5G
APOSPC200601-1GEA 228 EUR InStock
APOSPC200601-1G APOSPC200601-5G
4-Chloro-7-fluoro-2-méthylquinoleine
4-Chloro-7-fluoro-2-méthylquinoleine
Formule: C₁₀H₇ClFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272333
Numéro CAS: 18529-04-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité