Ethyl-4-chloro-5,7-difluoroquinoline-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC200602-1G PC200602-250MG
APOSPC200602-1GEA 466 EUR InStock
APOSPC200602-1G APOSPC200602-250MG
Ethyl-4-chloro-5,7-difluoroquinoline-3-carboxylate
Ethyl-4-chloro-5,7-difluoroquinoline-3-carboxylate
Formule: C₁₂H₈ClF₂NO₂
MW: 271,65 g/mol
Point de fusion: 55…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173416
Numéro CAS: 311346-69-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité