Chloropentafluorobenzène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC2010-100G PC2010-5G
APOSPC2010-100GEA 0 EUR InStock
APOSPC2010-100G APOSPC2010-5G
Chloropentafluorobenzène 99%
Chloropentafluorobenzène
see: J. Organomet. Chem., 17, 145, (1969)preparation of pentafluorophenyl Grignard (Mg in THF at -10C).
Formule: C₆ClF₅
Point d'ébullition: 122…123 °C/750mmHg
Densité: 1.568 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000534
Numéro CAS: 344-07-0
EINECS: 206-450-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité