4,6-Dichloro-5-fluoro-2-methylpyrimidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC201014-1G PC201014-250MG
APOSPC201014-1GEA 79.9 EUR InStock
APOSPC201014-1G APOSPC201014-250MG
4,6-Dichloro-5-fluoro-2-methylpyrimidine 97%
4,6-Dichloro-5-fluoro-2-methylpyrimidine
Formule: C₅H₃Cl₂FN₂
MW: 181,0000 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11520450
Numéro CAS: 105806-13-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité