6-Fluoroisoquinoline 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC201019-1G PC201019-5G
APOSPC201019-1GEA 55.1 EUR InStock
APOSPC201019-1G APOSPC201019-5G
6-Fluoroisoquinoline 95+%
6-Fluoroisoquinoline
Formule: C₉H₆FN
MW: 147,1491 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226829
Numéro CAS: 1075-11-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité