3-Fluoro-4-cyanopyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201025-1G PC201025-25G PC201025-5G
APOSPC201025-1GEA 69.8 EUR InStock
APOSPC201025-1G APOSPC201025-25G APOSPC201025-5G
3-Fluoro-4-cyanopyridine 98%
3-Fluoro-4-cyanopyridine
Formule: C6H3FN2
Point de fusion: 85…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112524
Numéro CAS: 113770-88-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité