4-Amino-3-chloro-5-fluorobenzonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201029-1G PC201029-5G PC201029-10G
APOSPC201029-1GEA 139 EUR InStock
APOSPC201029-1G APOSPC201029-5G APOSPC201029-10G
4-Amino-3-chloro-5-fluorobenzonitrile 97%
4-Amino-3-chloro-5-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₄ClFN₂
MW: 170,57 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18426013
Numéro CAS: 1147558-43-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité