6-(tert-Butyl)-8-fluorophthalazin-1(2H)-one 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201088-100MG PC201088-1G PC201088-250MG
APOSPC201088-100MGEA 121 EUR InStock
APOSPC201088-100MG APOSPC201088-1G APOSPC201088-250MG
6-(tert-Butyl)-8-fluorophthalazin-1(2H)-one 97+%
6-(tert-Butyl)-8-fluorophthalazin-1(2H)-one
Formule: C12H13FN2O
MW: 220,2400 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23099569
Numéro CAS: 1242156-59-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité