3,4-Dibromo-5-fluoropyridine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201100-100MG PC201100-1G PC201100-250MG
APOSPC201100-100MGEA 91.6 EUR InStock
APOSPC201100-100MG APOSPC201100-1G APOSPC201100-250MG
3,4-Dibromo-5-fluoropyridine 95+%
3,4-Dibromo-5-fluoropyridine
Formule: C5H2Br2FN
MW: 254,882 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13193300
Numéro CAS: 1260843-59-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité