5-Cyano-2-fluorobenzaldehyde 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Fluoro-3-formylbenzonitrile
PC201142-25G
APOSPC201142-25GEA 171 EUR InStock
APOSPC201142-25G
5-Cyano-2-fluorobenzaldehyde 95+%
5-Cyano-2-fluorobenzaldehyde
Formule: C₈H₄FNO
MW: 149,1219 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04974126
Numéro CAS: 146137-79-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité