((Difluoromethyl)sulphonyl)benzene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Difluoromethyl phenyl sulphone
PC201148-100G PC201148-25G
APOSPC201148-100GEA 600 EUR InStock
APOSPC201148-100G APOSPC201148-25G
((Difluoromethyl)sulphonyl)benzene 98%
((Difluoromethyl)sulphonyl)benzene
Formule: C₇H₆F₂O₂S
MW: 192,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD01050170
Numéro CAS: 1535-65-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité