3-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC201171-5G PC201171-25G
APOSPC201171-5GEA 81.2 EUR InStock
APOSPC201171-5G APOSPC201171-25G
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₅BrF₃N
MW: 240,0200 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12828280
Numéro CAS: 172215-91-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité