3,5-Difluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC201204-1G PC201204-250MG PC201204-5G
APOSPC201204-1GEA 179 EUR InStock
APOSPC201204-1G APOSPC201204-250MG APOSPC201204-5G
3,5-Difluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile 97+%
3,5-Difluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile
Formule: C8H5F2NO
MW: 169,1300 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847159
Numéro CAS: 228421-83-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité