5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201227-1G PC201227-250MG PC201227-5G
APOSPC201227-1GEA 119 EUR InStock
APOSPC201227-1G APOSPC201227-250MG APOSPC201227-5G
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde 95+%
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
Formule: C₇H₄F₃NO
MW: 175,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07375388
Numéro CAS: 31224-82-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité