6-Fluoro-1H-benzimidazole-2-thiol 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Fluoro-1H-benzo[d]imidazole-2(3H)-thione
PC201265-5G
APOSPC201265-5GEA 127 EUR InStock
APOSPC201265-5G
6-Fluoro-1H-benzimidazole-2-thiol 95+%
6-Fluoro-1H-benzimidazole-2-thiol
Formule: C₇H₅FN₂S
MW: 168,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07432806
Numéro CAS: 583-42-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité