2-Fluorocyclohexanone 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201281-100MG PC201281-250MG
APOSPC201281-100MGEA 121 EUR InStock
APOSPC201281-100MG APOSPC201281-250MG
2-Fluorocyclohexanone 96%
2-Fluorocyclohexanone
Formule: C₆H₉FO
MW: 116,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01076476
Numéro CAS: 694-82-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité