6-Fluoro-1-tetralone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201285-1G PC201285-5G
APOSPC201285-1GEA 98.6 EUR InStock
APOSPC201285-1G APOSPC201285-5G
6-Fluoro-1-tetralone 97%
6-Fluoro-1-tetralone
Formule: C₁₀H₉FO
MW: 164,1763 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09031370
Numéro CAS: 703-67-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité