Methyl-4-amino-2-fluorobenzoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-amino-2-fluorobenzoate
PC201296-10G PC201296-100G PC201296-25G
APOSPC201296-10GEA 82.9 EUR InStock
APOSPC201296-10G APOSPC201296-100G APOSPC201296-25G
Methyl-4-amino-2-fluorobenzoate 98%
Methyl-4-amino-2-fluorobenzoate
Formule: C₈H₈FNO₂
MW: 169,1530 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09037917
Numéro CAS: 73792-08-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité