5-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Chloro-4-(trifluoromethyl)picolinic acid
PC201310-100MG PC201310-250MG PC201310-1G
APOSPC201310-100MGEA 0 EUR InStock
APOSPC201310-100MG APOSPC201310-250MG APOSPC201310-1G
5-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid 96%
5-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225,56 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18256834
Numéro CAS: 796090-31-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité