2-Amino-5-bromo-6-fluorobenzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Amino-3-bromo-2-fluorobenzonitrile
PC201321-5G PC201321-1G PC201321-25G
APOSPC201321-5GEA 43.5 EUR InStock
APOSPC201321-5G APOSPC201321-1G APOSPC201321-25G
2-Amino-5-bromo-6-fluorobenzonitrile 95%
2-Amino-5-bromo-6-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₄BrFN₂
MW: 215,0225 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06657979
Numéro CAS: 845866-92-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité