6-Chloro-5-fluoropicolinic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201328-10G PC201328-25G PC201328-5G
APOSPC201328-10GEA 389 EUR InStock
APOSPC201328-10G APOSPC201328-25G APOSPC201328-5G
6-Chloro-5-fluoropicolinic acid 97%
6-Chloro-5-fluoropicolinic acid
Formule: C₆H₃ClFNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185819
Numéro CAS: 860296-24-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité