5-(2-Fluorophenyl)pyrrole-3-carboxaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
PC201345-25G
APOSPC201345-25GEA 112 EUR InStock
APOSPC201345-25G
5-(2-Fluorophenyl)pyrrole-3-carboxaldehyde 98%
5-(2-Fluorophenyl)pyrrole-3-carboxaldehyde
Formule: C₁₁H₈FNO
MW: 189,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11875867
Numéro CAS: 881674-56-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité