4-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201366-250MG PC201366-1G PC201366-5G
APOSPC201366-250MGEA 69.6 EUR InStock
APOSPC201366-250MG APOSPC201366-1G APOSPC201366-5G
4-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidine 96%
4-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidine
Formule: C₅H₄ClFN₂
MW: 146,5501 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09834964
Numéro CAS: 898044-50-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité