3-Chloro-2,4,5,6-tétrafluoropyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Chlorotetrafluoropyridine
PC2026P-25G PC2026P-5G
APOSPC2026P-25GEA 40.6 EUR InStock
APOSPC2026P-25G APOSPC2026P-5G
3-Chloro-2,4,5,6-tétrafluoropyridine 98%
3-Chloro-2,4,5,6-tétrafluoropyridine
Formule: C₅ClF₄N
MW: 185,51 g/mol
Point d'ébullition: 118…121 °C
Densité: 1.609 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010624
Numéro CAS: 1735-84-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité