2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC2033-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC2033-1G
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₆F₃NO₃
MW: 221,14 g/mol
Point de fusion: 140…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00176651
Numéro CAS: 83265-56-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité