2-Amino-3-(trifluorméthyl)benzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-3-trifluoromethylbenzonitrile
PC2036-5G PC2036-100G PC2036-25G
APOSPC2036-5GEA 105 EUR InStock
APOSPC2036-5G APOSPC2036-100G APOSPC2036-25G
2-Amino-3-(trifluorméthyl)benzonitrile 95%
2-Amino-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₅F₃N₂
MW: 186,1339 g/mol
Point de fusion: 62…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972665
Numéro CAS: 58458-14-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité