2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether 99+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2040-10G PC2040-25G PC2040-2G PC2040-1G
APOSPC2040-10GEA 104 EUR InStock
APOSPC2040-10G APOSPC2040-25G APOSPC2040-2G APOSPC2040-1G
2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether 99+%
2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether
Useful solvent for dispersing fluorinated materials. Anaesthetic properties, Terrell et al., J. Med. Chem., 1971, 14, 517. *Not anaesthetic grade*
Formule: C₃H₂ClF₅O
MW: 184,49 g/mol
Point d'ébullition: 56 °C
Densité: 1.517 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069095
Numéro CAS: 13838-16-9
EINECS: 207-553-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité