2-Chloro-1,1,2-trifluoro-1-méthoxyéthane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC2070-25GEA 19 EUR InStock
APOSPC2070-25G APOSPC2070-100G
2-Chloro-1,1,2-trifluoro-1-méthoxyéthane 97%
2-Chloro-1,1,2-trifluoro-1-méthoxyéthane
Formule: C₃H₄ClF₃O
MW: 148,51 g/mol
Point d'ébullition: 69…71,5 °C
Point de fusion: –92 °C
Densité: 1,363 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039335
Numéro CAS: 425-87-6
EINECS: 207-038-9
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité