2'-Chloro-5'-(trifluorméthyl)acétophénone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2072-1G PC2072-5G PC2072-10G PC2072-25G
APOSPC2072-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC2072-1G APOSPC2072-5G APOSPC2072-10G APOSPC2072-25G
2'-Chloro-5'-(trifluorméthyl)acétophénone 97%
2'-Chloro-5'-(trifluorméthyl)acétophénone
Formule: C₉H₆ClF₃O
MW: 222,59 g/mol
Point d'ébullition: 98…100 °C/6mmHg
Densité: 1.392 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 91.1 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045092
Numéro CAS: 71648-45-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité