Isocyanate de 2-chloro-5-(trifluorméthyl)phényle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC2074NE-1GEA 23.4 EUR InStock
APOSPC2074NE-1G
Isocyanate de 2-chloro-5-(trifluorméthyl)phényle 98%
Isocyanate de 2-chloro-5-(trifluorméthyl)phényle
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₈H₃ClF₃NO
MW: 221,57 g/mol
Point d'ébullition: 63…64 °C/5mmHg
Densité: 1,48 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 92 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037029
Numéro CAS: 50528-86-4
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité