Isocyanate de 4-chloro-2-(trifluorméthyl)phényle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC2074NG-1G PC2074NG-5G
APOSPC2074NG-1GEA 65.5 EUR InStock
APOSPC2074NG-1G APOSPC2074NG-5G
Isocyanate de 4-chloro-2-(trifluorméthyl)phényle 97%
Isocyanate de 4-chloro-2-(trifluorméthyl)phényle
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₈H₃ClF₃NO
MW: 221,57 g/mol
Point d'ébullition: 114…115 °C/10mmHg
Densité: 1.467 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 94 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013873
Numéro CAS: 16588-69-5
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité