2-Chloro-3-(trifluorométhyl)pyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC2075-100G PC2075-50G
APOSPC2075-100GEA 72.5 EUR InStock
APOSPC2075-100G APOSPC2075-50G
2-Chloro-3-(trifluorométhyl)pyridine 98%
2-Chloro-3-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₃ClF₃N
MW: 181,54 g/mol
Point d'ébullition: 166…168 °C
Point de fusion: 36…40 °C
Point d'éclair: 82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042223
Numéro CAS: 65753-47-1
EINECS: 424-520-6
ONU: 2923
ADR: 8+6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité