4-Chloro-2-(trifluorométhyl)quinoleine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2075K-1G PC2075K-5G
APOSPC2075K-1GEA 65.5 EUR InStock
APOSPC2075K-1G APOSPC2075K-5G
4-Chloro-2-(trifluorométhyl)quinoleine 97%
4-Chloro-2-(trifluorométhyl)quinoleine
Formule: C₁₀H₅ClF₃N
MW: 231,61 g/mol
Point de fusion: 34…38 °C
Point d'éclair: 107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153105
Numéro CAS: 1701-24-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité