4-Chloro-6-(trifluorométhyl)quinoleine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2075L-1G PC2075L-5G PC2075L-250MG
APOSPC2075L-1GEA 176 EUR InStock
APOSPC2075L-1G APOSPC2075L-5G APOSPC2075L-250MG
4-Chloro-6-(trifluorométhyl)quinoleine 98%
4-Chloro-6-(trifluorométhyl)quinoleine
Formule: C₁₀H₅ClF₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153106
Numéro CAS: 49713-56-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité