4-Chloro-8-(trifluorométhyl)quinoleine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSPC2075N-1GEA 114 EUR InStock
APOSPC2075N-1G APOSPC2075N-5G APOSPC2075N-25G
4-Chloro-8-(trifluorométhyl)quinoleine 98%
4-Chloro-8-(trifluorométhyl)quinoleine
Formule: C₁₀H₅ClF₃N
MW: 231,61 g/mol
Point de fusion: 80…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134578
Numéro CAS: 23779-97-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité