Ethyl-5-fluoropyridine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC210080-1G PC210080-500MG
APOSPC210080-1GEA 432 EUR InStock
APOSPC210080-1G APOSPC210080-500MG
Ethyl-5-fluoropyridine-2-carboxylate
Ethyl-5-fluoropyridine-2-carboxylate
Formule: C₈H₈FNO₂
MW: 169,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11616895
Numéro CAS: 148541-70-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité