1-(2-Cyanoethyl)-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-(1H)-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2108-1G PC2108-10G
APOSPC2108-1GEA 29 EUR InStock
APOSPC2108-1G APOSPC2108-10G
1-(2-Cyanoethyl)-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-(1H)-one
1-(2-Cyanoethyl)-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-(1H)-one
Formule: C₉H₇F₃N₂O
MW: 216,16 g/mol
Point de fusion: 89…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00204218
Numéro CAS: 175277-71-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité