Methyl heptafluoroisobutyrate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Heptafluoroisobutyric Acid Methyl Ester
PC2122-5G PC2122-1G PC2122-25G
APOSPC2122-5GEA 94.4 EUR InStock
APOSPC2122-5G APOSPC2122-1G APOSPC2122-25G
Methyl heptafluoroisobutyrate 97%
Methyl heptafluoroisobutyrate
Formule: C₅H₃F₇O₂
MW: 228,07 g/mol
Point d'ébullition: 76…77 °C
Densité: 1.49 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00633403
Numéro CAS: 680-05-7
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité