1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]ethanone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(3-(Difluoromethoxy)phenyl)ethanone, 3'-(Difluoromethoxy)acetophenone
PC2132-10G PC2132-5G PC2132-25G
APOSPC2132-10GEA 148 EUR InStock
APOSPC2132-10G APOSPC2132-5G APOSPC2132-25G
1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]ethanone 98%
1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]ethanone
Formule: C₉H₈F₂O₂
MW: 186,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236220
Numéro CAS: 101975-23-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité