Décafluorobenzophénone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Decafluorobenzophenone, Perfluorobenzophenone
PC2140-1G PC2140-5G PC2140-25G
APOSPC2140-1GEA 79.9 EUR InStock
APOSPC2140-1G APOSPC2140-5G APOSPC2140-25G
Décafluorobenzophénone 97%
Décafluorobenzophénone
Formule: C₁₃F₁₀O
MW: 362,13 g/mol
Point d'ébullition: 206 °C
Point de fusion: 90…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000295
Numéro CAS: 853-39-4
EINECS: 212-717-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité