2-Fluoro-4-hydroxybenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2146-1G PC2146-5G PC2146-10G
APOSPC2146-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC2146-1G APOSPC2146-5G APOSPC2146-10G
2-Fluoro-4-hydroxybenzaldéhyde 98%
2-Fluoro-4-hydroxybenzaldéhyde
Formule: C₇H₅FO₂
MW: 140,11 g/mol
Point de fusion: 168…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797918
Numéro CAS: 348-27-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité