1,1,1,5,5,6,6,7,7,7-Decafluoro-2,4-heptanedione 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC2151-1G PC2151-5G
APOSPC2151-1GEA 58 EUR InStock
APOSPC2151-1G APOSPC2151-5G
1,1,1,5,5,6,6,7,7,7-Decafluoro-2,4-heptanedione 97%
1,1,1,5,5,6,6,7,7,7-Decafluoro-2,4-heptanedione
Formule: C₇H₂F₁₀O₂
MW: 308,08 g/mol
Point d'ébullition: 98…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040961
Numéro CAS: 20583-66-8
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité