2-Bromo-4,6-difluorophénol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3,5-difluoro-2-hydroxybenzene
PC2157-100G PC2157-25G PC2157-5G
APOSPC2157-100GEA 285 EUR InStock
APOSPC2157-100G APOSPC2157-25G APOSPC2157-5G
2-Bromo-4,6-difluorophénol 97%
2-Bromo-4,6-difluorophénol
Formule: C₆H₃BrF₂O
MW: 208,99 g/mol
Point d'ébullition: 153…154 °C
Densité: 1.821 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 105.6 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070752
Numéro CAS: 98130-56-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité