1,2-Diamino-4-chloro-5-fluorobenzene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Chloro-5-fluorobenzene-1,2-diamine
PC2182-1G PC2182-25G PC2182-5G
APOSPC2182-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC2182-1G APOSPC2182-25G APOSPC2182-5G
1,2-Diamino-4-chloro-5-fluorobenzene 98%
1,2-Diamino-4-chloro-5-fluorobenzene
Formule: C₆H₆ClFN₂
MW: 160,58 g/mol
Point de fusion: 110…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042485
Numéro CAS: 139512-70-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité