2,4,5,6-Tétrafluoro-1,3-benzènediamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3-Diamino-2,4,5,6-tetrafluorobenzene
PC2192-1G PC2192-5G
APOSPC2192-1GEA 55.1 EUR InStock
APOSPC2192-1G APOSPC2192-5G
2,4,5,6-Tétrafluoro-1,3-benzènediamine 97%
2,4,5,6-Tétrafluoro-1,3-benzènediamine
Contains ~14% 1,4-isomer
Formule: C₆H₄F₄N₂
MW: 180,11 g/mol
Point de fusion: 131…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039764
Numéro CAS: 1198-63-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité