2,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,4-Dibromo-2-(trifluoromethyl)benzene, 2,5-Dibromobenzotrifluoride
PC2195-100G PC2195-25G PC2195-5G
APOSPC2195-100GEA 78.3 EUR InStock
APOSPC2195-100G APOSPC2195-25G APOSPC2195-5G
2,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluène 98%
2,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluène
Formule: C₇H₃Br₂F₃
MW: 303,9 g/mol
Point de fusion: 46…48 °C
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013554
Numéro CAS: 7657-09-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité